Principaux documents
19343
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-chloro-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, Boc-4-chloro-D-β-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clé InChI
ZPXVKCUGZBGIBW-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable