Principaux documents
192465
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)-2-thiourea
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
143-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=S)Nc1ccccc1Cl
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges