Principaux documents
191957
Sigma-Aldrich
Poly(isobornyl methacrylate)
average Mw ~554,000 by GPC, beads
About This Item
Formule linéaire :
(C14H22O2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Forme
beads
Poids mol.
average Mw ~554,000 by GPC
Température de transition
Tg 110 °C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable