Key Documents
19162
Sigma-Aldrich
(R)-3-Butene-1,2-diol-1-(p-toluenesulfonate)
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-1-Tosyloxy-3-buten-2-ol, (R)-2-Hydroxy-3-butenyl tosylate, (R)-3-Butene-1,2-diol 1-tosylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.29
Numéro Beilstein :
5907827
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D +7.7±0.5°, c = 1% in methanol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H14O4S/c1-3-10(12)8-15-16(13,14)11-6-4-9(2)5-7-11/h3-7,10,12H,1,8H2,2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
YQSCDBZHHLIPOI-SNVBAGLBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable