Principaux documents
191175
Sigma-Aldrich
DL-4-Chlorophenylalaninol
96%
Synonyme(s) :
(±)-2-(p-Chlorophenyl)-1-[hydroxymethyl)ethylamine, 2-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Forme
solid
Pf
80-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(CO)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)6-12/h1-4,9,12H,5-6,11H2
Clé InChI
RPHQMRWKOPBZQY-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-4-Chlorophenylalaninol may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chun-Long Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(51), 17222-17223 (2008-12-05)
The structures and dynamic solid-state behavior of four hydrogen-bonded layered metal-organic frameworks are discussed. Three of the complexes incorporate acetone guest molecules between layers; this is attributed to added flexibility in a framework ammonium component. One complex incorporates water guests