Principaux documents
191043
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 140 °C (ring and ball)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Densité
0.98 g/mL at 25 °C
Produit comparable