190616
2-Hydroxy-3-nitropyridine
98%
Synonyme(s) :
3-Nitro-2-pyridinol, 3-Nitro-2-pyridone
About This Item
Essai
98%
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-4(7(9)10)2-1-3-6-5/h1-3H,(H,6,8)
Clé InChI
BOAFCICMVMFLIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 3-nitro-2-pyridyl β-D-galactoside
- 3-nitro-2-pyridyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
- 5-amino-6-chloro-3-iodopyridine
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable