Principaux documents
189243
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylaniline
96%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-o-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
pb
90-92 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)ccc1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-2-methylaniline was used in the synthesis of 4-fluoro-N-[(E)-{7-methoxy-2-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-benzofuran-5-yl}methylidene]-2-methylaniline[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
SYNTHESIS OF SCHIFF BASES OF 7-METHOXY-2-[4-(METHYLSULFANYL) PHENYL]-1-BENZOFURAN-5-CARBOXALDEHYDE AND ANIMES AND HYDRAZIDE.
Thorat BR, et al.
Heterocyclic Letters, 4(1), 41-53 (2014)