189219
Coumachlor
98%
Synonyme(s) :
(±)-3-(α-acétonyl-p-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, p-chlorowarfarine
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
168-170 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble
alcohol: soluble
benzene: slightly soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: slightly soluble
water: insoluble
Groupe fonctionnel
chloro
ester
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(c1ccc(Cl)cc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
Clé InChI
DEKWZWCFHUABHE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters