189162
2-Methoxy-1,4-naphthoquinone
98%
122,00 $
About This Item
122,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
184-187 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketone
Chaîne SMILES
COC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-14-10-6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11(10)13/h2-6H,1H3
Clé InChI
OBGBGHKYJAOXRR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable