Principaux documents
188166
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydrobenz[a]anthracen-1(2H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.30
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
113-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCc2ccc3cc4ccccc4cc3c12