Principaux documents
187917
Sigma-Aldrich
Cyclobutanemethanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
C4H7CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 187917 Contacter notre Service technique
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
143-144 °C (lit.)
Densité
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC1CCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-4-5-2-1-3-5/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Oxidation of cyclobutanemethanol in the presence of lead tetraacetate and lead tetraacetate/metal chloride has been investigated[1].
Application
Cyclobutanemethanol was used in the synthesis of bicyclic lactone[2].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The lead tetraacetate reaction of alcohols containing a small ring. Part II. Cyclobutane-methanols and cyclopropane-ethanols.
Mihailovic ML, et al.
Helvetica Chimica Acta, 59(2), 475-486 (1976)
Total synthesis of (-)-pestalotiopsin A.
Ken-ichi Takao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(18), 3426-3429 (2008-03-28)