Key Documents
187623
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.57
Numéro Beilstein :
1938353
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
40-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable