Documents
187615
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H15N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
Cl.C1Cc2ccccc2NCc3ccccc13
InChI
1S/C15H15N.ClH/c1-2-7-14-11-16-15-8-4-3-6-13(15)10-9-12(14)5-1;/h1-8,16H,9-11H2;1H
Clé InChI
UOKRHEQKLWSMMM-UHFFFAOYSA-N
Application
A medicinal building block.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable