Principaux documents
186716
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-(morpholinomethyl)phenol hydrochloride monohydrate
technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H19NO2 · HCl · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pf
188-192 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].[H]O[H].Cc1cc(CN2CCOCC2)c(C)cc1O
Application
Precursor to "Ozalid"dyes.