186686
7-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
chunks
Pf
222-225 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc2c(S)ccnc2c1
InChI
1S/C10H6F3NS/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
Clé InChI
DBWDEWRMEKXOFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable