Principaux documents
186597
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3-methylglutaconate, mixture of cis and trans
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCH2C(CH3)=CHCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C\C(C)=C\C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
Clé InChI
GBQBEQOEGMZCOH-GQCTYLIASA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup