Principaux documents
186465
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
97%
10 G
662,00 $
662,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
662,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NHOH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
662,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
166-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c8-7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-8H,1-5H2;1H
Clé InChI
SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of:
  • 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone[1]
  • hexahydroisoxazolequinoline analogs[2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reactions of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5 (2H)-isoxazolone.
Wicks JZW and Patel PP.
The Journal of Organic Chemistry, 46(20), 4068-4069 (1981)
Tricyclic-isoxazolidine analogues via intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition reactions of nitrones.
Saubern S, et al.
Tetrahedron, 66(14), 2761-2767 (2010)