185728
Benzyl cyanide
≥99%
Synonyme(s) :
Phenylacetonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
233-234 °C (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clé InChI
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup