Principaux documents
184640
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,4-phenylene)-3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic imide/amic acid]
powder
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Température de transition
Tg 310 °C
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C17H8N2O5.C6H8N2/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-4H,7-8H2
Clé InChI
CNNZEEXQGDXJQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable