Principaux documents
184594
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Synonyme(s) :
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Formule linéaire :
(C4H2O3 · C3H6O)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Forme
powder
Poids mol.
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
Impuretés
<2% benzene
Solubilité
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
Clé InChI
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Forme physique
Alternating copolymer.
Produit comparable