Principaux documents
184063
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
95%
Synonyme(s) :
6-Methoxy-2-tetralone
5 G
462,00 $
462,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
462,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
462,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5645 (lit.)
Pf
30-37 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3
Clé InChI
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Methoxy-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone was used in the synthesis of 1, 2, 3, 4-tetrahydro-2-naphthylamine derivatives[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
M Kanao et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(11), 1358-1363 (1982-11-01)
N-[(Benzoyloxy)alkyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine derivatives were synthesized from 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamines and evaluated for their spasmolytic. Some of these compounds showed a nerve-selective effect on colon rather than stomach in anesthetized dogs and were found to be equal to or more active than the reference