Principaux documents
183202
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-γ-butyrolactone
technical grade
Synonyme(s) :
2,2-Diphenylbutyrolactone, 4-Hydroxy-2,2-diphenylbutyric acid γ-lactone, Dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pf
77-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable