Key Documents
18240
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
technical, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-Bromobutyraldehyde neopentylglycol acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.13
Numéro Beilstein :
4857930
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.474
Point d'ébullition
78-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.266 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)COC(CCCBr)OC1