Principaux documents
18165
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
10 ML
757,00 $
757,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
757,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.97
Beilstein:
1720262
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
757,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +26±2°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.475
Densité
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Clé InChI
MONMFXREYOKQTI-UWTATZPHSA-N
Attention
may discolor to brownish on storage
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Eugénie Grigorian et al.
Frontiers in microbiology, 12, 725997-725997 (2021-10-09)
L-2-halocid dehalogenases (L-2-HADs) have been mainly characterized from terrestrial polluted environments. By contrast, knowledge is still scarce about their role in detoxification of predominant halocarbons in marine environments. Here, phylogenetic analyses showed a wide diversity of homologous L-2-HADs, especially among