Principaux documents
181145
Sigma-Aldrich
Nylon 6/12
pellets, 2 mm
Synonyme(s) :
Hexamethylenediamine-1,12-dodecanedioic acid polymer, Poly(hexamethylene dodecanediamide)
250 G
232,00 $
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
232,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C12H22O4 · C6H16N2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
232,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
pellets
Niveau de qualité
Taille des particules
2 mm
Pf
218 °C (lit.)
Température de transition
Tm 218 °C
Tg 46 °C
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
Clé InChI
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable