180742
4,4′-Bipiperidyl dihydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4,4′-Bipiperidine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2.2ClH/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;;/h9-12H,1-8H2;2*1H
Clé InChI
MQKBVVIPCLTENX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Isoreticular chemicals
Heterocyclic amide hydraphile synthetic cation transporters
Small molecules direct activators of Gi proteins
Vesamicol
Reactant for control of hydrogen bond network dimensionality in tetrachloroplatinate salts
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable