180084
2,2′-Sulfonyldiethanol solution
60-65 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethyl sulfone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.5 (vs air)
Pression de vapeur
23.5 mmHg ( 20 °C)
Concentration
60-65 wt. % in H2O
Densité
1.236 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
OCCS(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C4H10O4S/c5-1-3-9(7,8)4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
QQLILYBIARWEIF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable