Principaux documents
179868
Sigma-Aldrich
m-(o-Toluidino)phenol
96%
Synonyme(s) :
3-o-Tolyaminophenol, 3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NHC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
48-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1Nc2cccc(O)c2
InChI
1S/C13H13NO/c1-10-5-2-3-8-13(10)14-11-6-4-7-12(15)9-11/h2-9,14-15H,1H3
Clé InChI
SUHWXARLXCIBFK-UHFFFAOYSA-N
Application
m-(o-Toluidino)phenol (3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine) may be used to improve metal adhesion in tyres.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup