Principaux documents
17816
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-Freidinger′s lactam
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-Gly-Val Freidinger’s lactam
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](N1CC[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C24H26N2O5/c1-14(2)21(23(28)29)26-12-11-20(22(26)27)25-24(30)31-13-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h3-10,14,19-21H,11-13H2,1-2H3,(H,25,30)(H,28,29)/t20-,21+/m1/s1
Clé InChI
PEMHOAIHPQJNIM-RTWAWAEBSA-N
Autres remarques
Fmoc-protected conformationally restricted dipeptide peptidomimetic for Gly-Val-OH.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
R M Freidinger et al.
Science (New York, N.Y.), 210(4470), 656-658 (1980-11-07)
An analog of luteinizing hormone-releasing hormone containing a gamma-lactam as a conformational constraint has been prepared with the use of a novel cyclization of a methionine sulfonium salt. The analog is more active as a luteinizing hormone-releasing hormone agonist that
J.A. Robl et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 2348-2348 (1994)