178039
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Essai
97%
Pf
155-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable