Key Documents
176982
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trichloroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.46
Numéro Beilstein :
1818168
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
292 °C/774 mmHg (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges