17636
5-Bromo-2-methylpyridine
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-picoline
About This Item
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Impuretés
~5% water
Pf
32-36 °C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable