Principaux documents
176346
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenediazonium hexafluorophosphate
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4N2PF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
140 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N