Principaux documents
174092
Sigma-Aldrich
2-Pentyl acetate
99%
Synonyme(s) :
1-Methylbutyl acetate, 2-Pentyl acetat, sec.-Pentyl acetat
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in EU
Chaîne SMILES 
O=C(C)OC(CCC)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.7 °C - closed cup