171905
Dimethyl brassylate
98%
Synonyme(s) :
Dimethyl tridecanedioate
About This Item
Pureté
98%
Point d'ébullition
326-328 °C (lit.)
Pf
35-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable