16860
2-Bromodecanoic acid
≥96.0% (AT)
Synonyme(s) :
2-Bromocapric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0% (AT)
Indice de réfraction
n20/D 1.471
Point d'ébullition
116-118 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
KNLOTZNPRIFUAR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter