168343
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
184-186 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves