Principaux documents
16819
Sigma-Aldrich
1-(3-Cyanopropyl)pyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.5% (T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11F6N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.5% (T)
Impuretés
≤0.1% water
≤10 mg/kg halogenes
Indice de réfraction
n20/D 1.458±0.001
Chaîne SMILES 
N#CCCC[n+]1ccccc1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Description générale
Nitrile-functionalized ionic liquid showing superior characteristics in Suzuki and Stille coupling reactions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react