Principaux documents
167630
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
90%
Synonyme(s) :
Chloroethylene carbonate, Chloroethyleneglycol carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.51
Beilstein:
109433
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
Clé InChI
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one reacts with potassium fluoride under severe conditions to yield 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one.
Autres remarques
Remainder ethylene carbonate
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Development of direct fluorination technology for application to materials for lithium battery.
Kobayashi M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 120(2), 105-110 (2003)