Documents
165050
Sigma-Aldrich
4′-Cyanoacetanilide
98%
Synonyme(s) :
4-Acetamidobenzonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
206-208 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves