Principaux documents
163120
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
Densité
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup