Principaux documents
162752
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Yb
98%
Synonyme(s) :
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium, Yb(tmhd)3
About This Item
Formule linéaire :
Yb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
722.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
165-168 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C