Principaux documents
162744
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Ho
98%
Synonyme(s) :
Ho(tmhd)3, Holmium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Formule linéaire :
Ho(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
714.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
175-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C1=[O][Ho]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable