162698
DL-Tryptophan
≥99% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(±)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (±)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, DL-3β-Indolylalanine
51,70 $
About This Item
51,70 $
Produits recommandés
Nom du produit
DL-Tryptophan, ≥99% (HPLC)
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
289-290 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable