Principaux documents
160822
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetonitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
pb
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSCC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
Clé InChI
ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup