160520
3′,4′-Dichloroacetophenone
99%
33,60 $
About This Item
33,60 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
pb
135 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
72-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable