Principaux documents
160466
Sigma-Aldrich
1,2,5,6-Diepoxycyclooctane
96%
Synonyme(s) :
2,7-Dioxatwistane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
96%
Forme
powder
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
70 °C/0.04 mmHg (lit.)
Densité
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CC2OC2CCC3OC13
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-8(10-6)4-3-7-5(1)9-7/h5-8H,1-4H2
Clé InChI
USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.00 °C - closed cup