Key Documents
15838
Sigma-Aldrich
(R)-4-(Boc-amino)-6-methylheptanoic acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-γ-L-dihomo-leucine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4/c1-9(2)8-10(6-7-11(15)16)14-12(17)18-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
Clé InChI
ILHMTULQPDRVLS-SNVBAGLBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable