Principaux documents
158070
Sigma-Aldrich
2-Oxopropyltriphenylphosphonium chloride
98%
Synonyme(s) :
Acetonyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2P(Cl)(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.81
Beilstein:
3922783
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
243-245 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20OP.ClH/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used to investigate the antimycobacterial activities of Me alkenyl quinolones
Reactant for synthesis of:
  • Unsaturated esters and ketones containing multiple aromatic and heteroaromatic rings using Suzuki coupling - Wittig olefination
  • Fused oxygen and nitrogen heterocycles via regioselective cyclocondensation
Reactant for Wittig olefinations
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable